Stampa…
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Fornitore: Cayman Chemical
14916-25 14916-50 14916-100
CAYM14916-25EA 96.2 EUR
CAYM14916-25 CAYM14916-50 CAYM14916-100
3,4-Dihydroxybenzoic acid
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₆O₄
Punto di ebollizione: 125…135 °C (0,001 mmHg)
Punto di fusione: 202…204 °C
Densità: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002509
CAS Number: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Index: 12,08080