Stampa…
4-Bromofenolo ≥98.0% (by GC, titration analysis) for biochemical research
Fornitore: TCI
Attenzione
B3910-5G B3910-1G
TCIAB3910-5GEA 29 EUR
TCIAB3910-5G TCIAB3910-1G
4-Bromofenolo ≥98.0% (by GC, titration analysis) for biochemical research
4-Bromofenolo
Formula: C₆H₅BrO
Peso molecolare: 173.01 g/mol
Punto di ebollizione: 238°C
Punto di fusione: 63
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002313
CAS Number: 106-41-2
EINECS: 203-394-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,01428
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6db5a785600dc45d8112e39d3aacd4605884b280&vid=7ff29de2ffd16e30c31766a94511c8836fa2f145&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Chemiluminescence test (Luminol/POD/H2O2) to pass test