Stampa…
Cytochalasin E
Fornitore: Cayman Chemical
11331-1 11331-5 11331-10
CAYM11331-1EA 146 EUR
CAYM11331-1 CAYM11331-5 CAYM11331-10
Cytochalasin E
Cytochalasin E
Formula: C₂₈H₃₃NO₇
Punto di fusione: 206…208 °C
CAS Number: 36011-19-5
EINECS: 252-835-7