Stampa…
Cytochalasin D
Fornitore: Cayman Chemical
11330-1 11330-5 11330-10
CAYM11330-1EA 134 EUR
CAYM11330-1 CAYM11330-5 CAYM11330-10
Cytochalasin D
Cytochalasin D
Formula: C₃₀H₃₇NO₆
Punto di fusione: 259…260 °C
MDL Number: MFCD00077706
CAS Number: 22144-77-0
EINECS: 244-804-1