Tris(perfluorobutyl)amine >60.0% (by GC) for mass spectrometry
Fornitore: TCI
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂F₂₇N Punto di ebollizione: 178°C Punto di fusione: –55 °C Densità: 1,883 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000436 CAS Number: 311-89-7 EINECS: 206-223-1 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 60.0 % |