Stampa…
3-Fluorophenyl acetate ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
F0800-5G F0800-25G
TCIAF0800-5GEA 27 EUR
TCIAF0800-5G TCIAF0800-25G
3-Fluorophenyl acetate ≥98.0% (by GC)
3-Fluorophenyl acetate
Formula: C₈H₇FO₂
Punto di ebollizione: 78°C
Flash Pt: 75°C
MDL Number: MFCD00142578
CAS Number: 701-83-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3985aea0d9f86d249c87a7b92b37e4d986737837&vid=3985aea0d9f86d249c87a7b92b37e4d986737837&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %