Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆FNO₄ Punto di ebollizione: 109 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 56…59 °C Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00196161 CAS Number: 329-59-9 |