Stampa…
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate, 5-Fluorobenzoic acid methyl ester
H61307.14 H61307.06
H61307.14EA 236 EUR
H61307.14 H61307.06
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate ≥98%
Methyl-5-fluoro-2-nitrobenzoate
Formula: C₈H₆FNO₄
Peso molecolare: 199,14 g/mol
Punto di fusione: 35…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03425619
CAS Number: 393-85-1