Stampa…
2,5-Dibromo-3-nitropyridine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H61961.14 H61961.22
H61961.14EA 200 EUR
H61961.14 H61961.22
2,5-Dibromo-3-nitropyridine ≥98%
2,5-Dibromo-3-nitropyridine
Formula: C₅H₂Br₂N₂O₂
Peso molecolare: 281.89 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09266223
CAS Number: 15862-37-0