Stampa…
2-Bromo-4-nitroimidazole ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H61155.03 H61155.06
H61155.03EA 41.9 EUR
H61155.03 H61155.06
2-Bromo-4-nitroimidazole ≥98%
2-Bromo-4-nitroimidazole
Formula: C₃H₂BrN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025308
CAS Number: 65902-59-2