Stampa…
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-4-fluoro-1-nitrobenzene, 2-Bromo-4-fluoronitrobenzene
H61466.06 H61466.14
H61466.06EA 53 EUR
H61466.06 H61466.14
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene ≥98%
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Punto di fusione: 41…45 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792441
CAS Number: 700-36-7