1-Bromo-2-fluoro-4-nitrobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Bromo-3-fluoronitrobenzene
Formula:
C₆H₃BrFNO₂ Punto di fusione: 88…94 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD05865088 CAS Number: 185331-69-5 |