Stampa…
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H61975.06 H61975.14
H61975.06EA 62.5 EUR
H61975.06 H61975.14
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid 95%
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrNO₄
Punto di fusione: 199…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272137
CAS Number: 6319-40-0