Stampa…
1,2,3-Tribromopropane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43967.0050 8.43967.0250
8.43967.0050EA 124 EUR
8.43967.0050 8.43967.0250
1,2,3-Tribromopropane per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,2,3-Tribromopropane
Formula: BrH₂CBrCHCH₂Br
Punto di ebollizione: 222 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 16 °C
Densità: 2,43 g/cm³ (0 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017884
CAS Number: 96-11-7
EINECS: 202-478-8
Merck Index: 12,09745