Stagno (II) cloruro diidrato 98-103% ACS
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Formula:
SnCl₂·2H₂O Punto di ebollizione: 623 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 246 °C Densità: 2,71 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149863 CAS Number: 10025-69-1 EINECS: 231-868-0 UN: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 13,08861 |
Assay | 98 - 103% |
Calcium | ≤0.005% |
Iron | ≤0.003% |
Lead | ≤0.01% |
Potassium | ≤0.005% |
Sodium | ≤0.01% |
Solubility in hydrochloric acid | Pass |
Sulphate (P/F) | Pass |