Stampa…
Fast green FCF
Fornitore: Cayman Chemical
Attenzione
14335-5 14335-10 14335-25 14335-100
CAYM14335-5EA 83.2 EUR
CAYM14335-5 CAYM14335-10 CAYM14335-25 CAYM14335-100
Fast green FCF
Fast green FCF
Formula: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Punto di fusione: 290 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013053
CAS Number: 2353-45-9
EINECS: 219-091-5
Merck Index: 13,03970