Stampa…
Resazurina sale sodico
Fornitore: Cayman Chemical
Attenzione
Synonyms: 7-Sodiooxy-3H-phenoxazin-3-one 10-oxide, Sodium 7-oxido-3-oxo-3H-phenoxazine 10-oxide, Resazurin sodium, Resazurin
14322-25 14322-10 14322-5
CAYM14322-25EA 564 EUR
CAYM14322-25 CAYM14322-10 CAYM14322-5
Resazurina sale sodico
Resazurina sale sodico
Formula: C₁₂H₆NNaO₄
Peso molecolare: 251,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005036
CAS Number: 62758-13-8
EINECS: 263-718-5