Stampa…
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
H61137.03 H61137.06
H61137.03EA 115 EUR
H61137.03 H61137.06
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone 95%
4'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428533
CAS Number: 30186-18-6