Stampa…
5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(5-Bromo-2-hydroxyphenyl)ethanone
H61979.09 H61979.18
H61979.09EA 41.6 EUR
H61979.09 H61979.18
5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone ≥98%
5'-Bromo-2'-hydroxyacetophenone
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di fusione: 56…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191850
CAS Number: 1450-75-5