Stampa…
Coomassie® Blu brillante R-250
Fornitore: Cayman Chemical
14500-10 14500-25 14500-50 14500-100
CAYM14500-10EA 70.1 EUR
CAYM14500-10 CAYM14500-25 CAYM14500-50 CAYM14500-100
Coomassie® Blu brillante R-250
Coomassie® Blu brillante R-250
Formula: C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂
Punto di fusione: 174…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041762
CAS Number: 6104-59-2
EINECS: 228-060-5