Coomassie Blu brillante G-250
Fornitore: Cayman Chemical
Formula:
C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂ Densità: >1 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00078482 CAS Number: 6104-58-1 EINECS: 228-058-4 |