Stampa…
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato
Fornitore: Cayman Chemical
14405-50 14405-100
CAYM14405-50EA 106 EUR
CAYM14405-50 CAYM14405-100
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato
Sodio β-glicerofosfato pentaidrato
Formula: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
MDL Number: MFCD00002135
CAS Number: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3