Stampa…
N-Octil β-D-glucopiranoside
Fornitore: Cayman Chemical
Attenzione
Synonyms: Octil β-D-glucopiranoside
14327-1 14327-5 14327-10
CAYM14327-1EA 96.2 EUR
CAYM14327-1 CAYM14327-5 CAYM14327-10
N-Octil β-D-glucopiranoside
N-Octil β-D-glucopiranoside
Formula: C₁₄H₂₈O₆
Peso molecolare: 292,37 g/mol
Punto di fusione: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00063288
CAS Number: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8