Stampa…
Polymyxin B sulphate
Fornitore: Cayman Chemical
14157-500 14157-1 14157-5
CAYM14157-500EA 81.5 EUR
CAYM14157-500 CAYM14157-1 CAYM14157-5
Polymyxin B sulphate
Polymyxin B sulphate
Formula: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
Peso molecolare: 1385.61 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00131991
CAS Number: 1405-20-5