Stampa…
Reattivo di Luff-Schoorl 25 g/L soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Attenzione
34400-1L 34400-5L-VP
34400-1LEA 67.18 EUR
34400-1L 34400-5L-VP
Reattivo di Luff-Schoorl 25 g/L soluzione volumetrica, Fluka™
Reattivo di Luff-Schoorl
Visualizza i codici
Assay of CuSO₄*5H₂O 24.9 - 25.1 g/l
pH 9.3 - 9.4