Stampa…
Blu Timolo 0,04% in soluzione acquosa
Fornitore: Lovibond
Synonyms: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
451650 451651
LOVI451650EA 28.2 EUR
LOVI451650 LOVI451651
Blu Timolo 0,04% in soluzione acquosa
Blu Timolo
Formula: C₂₇H₃₀O₅S
Peso molecolare: 466.6 g/mol
Punto di fusione: 221
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005869
CAS Number: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541