Stampa…
4-Metilstirene ≥96.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: 4-Viniltoluene
Stabilization: stabilizzata con 4-ter-butil pirocatecolo
M0428-25ML M0428-500ML M0428-100ML
TCIAM0428-25MLEA 16 EUR
TCIAM0428-25ML TCIAM0428-500ML TCIAM0428-100ML
4-Metilstirene ≥96.0% (by GC) stabilizzato
4-Metilstirene
Formula: C₉H₁₀
Peso molecolare: 118,18 g/mol
Punto di ebollizione: 175°C
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 0,9383 g/cm³ (0 °C)
Flash Pt: 45°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008621
CAS Number: 622-97-9
EINECS: 210-762-8
UN: 2618
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef739e14a3f2cfe3aa87b2b6c7da97a56fdf45ca&vid=ef739e14a3f2cfe3aa87b2b6c7da97a56fdf45ca&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %