Stampa…
3,5-Dibromophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H60642.04 H60642.09
H60642.04EA 51.2 EUR
H60642.04 H60642.09
3,5-Dibromophenol ≥97%
3,5-Dibromophenol
Formula: C₆H₄Br₂O
Punto di ebollizione: 274 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 79…83 °C
Densità: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06411376
CAS Number: 626-41-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III