Stampa…
3-Phenylpiperidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
P2006-5G P2006-1G
TCIAP2006-5GEA 308 EUR
TCIAP2006-5G TCIAP2006-1G
3-Phenylpiperidine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3-Phenylpiperidine
Formula: C₁₁H₁₅N
Peso molecolare: 161,25 g/mol
Punto di ebollizione: 126°C
Punto di fusione: 15°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00804860
CAS Number: 3973-62-4
EINECS: 223-602-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8529d4a6bf8174cf7ae949a782a88a3bf5d2073a&vid=8529d4a6bf8174cf7ae949a782a88a3bf5d2073a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %