Stampa…
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Fornitore: Cayman Chemical
11138-1 11138-5
CAYM11138-1EA 70.1 EUR
CAYM11138-1 CAYM11138-5
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Pyridine-2,4-dicarboxylic acid
Formula: C₇H₅NO₄
Punto di ebollizione: 357 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 246…248 °C
Densità: 0,942 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00149413
CAS Number: 499-80-9
EINECS: 207-892-2