Stampa…
(S)-(-)-β-Citronellol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, (S)-(-)-ß-Citronellol, (S)-(-)-Citronellol, (-)-beta-Citronellol, (-)-β-Citronellol, (S)-3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol, beta-Rhodinol
H60174.03 H60174.06
H60174.03EA 46.5 EUR
H60174.03 H60174.06
(S)-(-)-β-Citronellol ≥97%
(S)-(-)-β-Citronellol
Formula: C₁₀H₂₀O
Peso molecolare: 156,27 g/mol
Punto di ebollizione: 225…226 °C
Densità: 0,856
Flash Pt: 99 °C (210 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063214
CAS Number: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7