Stampa…
5-Methyl-1H-tetrazole ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H60248.06 H60248.14
H60248.06EA 54.6 EUR
H60248.06 H60248.14
5-Methyl-1H-tetrazole ≥97%
5-Methyl-1H-tetrazole
Formula: C₂H₄N₄
Peso molecolare: 84,08 g/mol
Punto di fusione: 142…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00185824
CAS Number: 4076-36-2
EINECS: 218-746-2