Butyl levulinate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
H59274.AE
H59274.AP
H59274.AEEA
21.7
EUR
H59274.AE
H59274.AP
Butyl levulinate ≥98%
Butyl levulinate
Formula:
C₉H₁₆O₃ Punto di ebollizione: 106…108 °C (5,5 mmHg) Densità: 0,974 Flash Pt: 92 °C (198 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009449 CAS Number: 2052-15-5 EINECS: 218-143-4 |