Stampa…
6-Propyl-2-thiouracil
Fornitore: Cayman Chemical
Attenzione
14069-10 14069-25 14069-50 14069-100
CAYM14069-10EA 70.1 EUR
CAYM14069-10 CAYM14069-25 CAYM14069-50 CAYM14069-100
6-Propyl-2-thiouracil
6-Propyl-2-thiouracil
Formula: C₇H₁₀N₂OS
Punto di ebollizione: 448 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 215…218 °C
MDL Number: MFCD00006041
CAS Number: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Merck Index: 12,08054