Stampa…
5-Fluorouracile
Fornitore: Cayman Chemical
Pericolo
Synonyms: Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-FU
14416-10 14416-25 14416-5 14416-50
CAYM14416-10EA 144 EUR
CAYM14416-10 CAYM14416-25 CAYM14416-5 CAYM14416-50
5-Fluorouracile
5-Fluorouracil
Formula: C₄H₃FN₂O₂
Peso molecolare: 130.08 g/mol
Punto di ebollizione: 347
Punto di fusione: 282…283 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006018
CAS Number: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04208