2,4-Dibromothiazole ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃HBr₂NS Punto di fusione: 80…84 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01318994 CAS Number: 4175-77-3 |