Stampa…
Gemfibrozil
Fornitore: Cayman Chemical
Synonyms: CI-719
14835-25 14835-1 14835-5 14835-10
CAYM14835-25EA 411 EUR
CAYM14835-25 CAYM14835-1 CAYM14835-5 CAYM14835-10
Gemfibrozil
Gemfibrozil
Formula: C₁₅H₂₂O₃
Punto di ebollizione: 395 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 59…61 °C
MDL Number: MFCD00079335
CAS Number: 25812-30-0
EINECS: 247-280-2
Merck Index: 12,04394