Stampa…
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
H59997.06 H59997.18
H59997.06EA 43 EUR
H59997.06 H59997.18
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride ≥97%
1-Benzyl-3-methylimidazolium chloride
Formula: C₁₁H₁₃ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784451
CAS Number: 36443-80-8