Stampa…
5-Methoxy-o-toluidine ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Amino-4-methoxytoluene, 3-Amino-4-methylanisole, 1-Amino-3-methoxy-6-methylbenzene, 6-Methyl-m-anisidine, 5-Methoxy-2-methylaniline
H60177.03 H60177.06
H60177.03EA 42.3 EUR
H60177.03 H60177.06
5-Methoxy-o-toluidine ≥97%
5-Methoxy-o-toluidine
Formula: C₈H₁₁NO
Punto di ebollizione: 253 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 43…46 °C
Densità: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C (235 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075057
CAS Number: 50868-72-9
EINECS: 256-816-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III