Stampa…
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
H59225.06 H59225.18
H59225.06EA 85.3 EUR
H59225.06 H59225.18
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride ≥97%
1-Ethyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
Formula: C₇H₁₃ClN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093290
CAS Number: 92507-97-6