4-Fluorobenzoylacetonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Purity: 97%
CAS No.: 4640-67-9
Molecular Formula: C9H6FNO2
Formula Weight: 163.15
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white to pale yellow
Melting Point: 84-88°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00662062
Formula:
C₉H₆FNO Peso molecolare: 163,15 g/mol Punto di fusione: 84…88 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00662062 CAS Number: 4640-67-9 ADR: 6.1,III |