Stampa…
3,5-Dimethoxybenzylamine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,5-Dimethoxybenzyl amine
H60503.06 H60503.14
H60503.06EA 113 EUR
H60503.06 H60503.14
3,5-Dimethoxybenzylamine 98%
3,5-Dimethoxybenzylamine
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,21 g/mol
Punto di ebollizione: 94…96 °C
Punto di fusione: 35…37 °C
Densità: 1,106
Flash Pt: 113 °C (235 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052813
CAS Number: 34967-24-3
UN: 3259
ADR: 8,III