Stampa…
2-Chloroethyl vinyl ether ≥97.0% (by GC) stabilizzato
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0174-25ML C0174-500ML
TCIAC0174-25MLEA 51 EUR
TCIAC0174-25ML TCIAC0174-500ML
2-Chloroethyl vinyl ether ≥97.0% (by GC) stabilizzato
2-Chloroethyl vinyl ether
Formula: H₂CCHOCH₂CH₂Cl
Peso molecolare: 106,55 g/mol
Punto di ebollizione: 108°C
Punto di fusione: –70°C
Densità: 1,0525 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 27°C
MDL Number: MFCD00000973
CAS Number: 110-75-8
EINECS: 203-799-6
UN: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5c735b222c08dd8542dc281fc4e0baccbde601e&vid=f5c735b222c08dd8542dc281fc4e0baccbde601e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %