Stampa…
Pironina G
Fornitore: Cayman Chemical
14488-1 14488-5 14488-10
CAYM14488-1EA 70.1 EUR
CAYM14488-1 CAYM14488-5 CAYM14488-10
Pironina G
Pironina G
Formula: C₁₇H₁₉ClN₂O
Punto di fusione: 250…260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011725
CAS Number: 92-32-0
EINECS: 202-147-8
Merck Index: 12,08190