Stampa…
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Fornitore: Cayman Chemical
11976-5 11976-10 11976-1
CAYM11976-5EA 384 EUR
CAYM11976-5 CAYM11976-10 CAYM11976-1
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 295 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 115 °C
MDL Number: MFCD00008747
CAS Number: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Index: 13,00746