Stampa…
α-Toluenesulfonilfluoruro
Fornitore: Cayman Chemical
Pericolo
Synonyms: Fenilmetansolfonil fluoruro
14333-5 14333-10 14333-25
CAYM14333-5EA 70.1 EUR
CAYM14333-5 CAYM14333-10 CAYM14333-25
α-Toluenesulfonilfluoruro
α-Toluenesulfonilfluoruro
Formula: C₇H₇FO₂S
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Punto di ebollizione: 80…85 °C (0,3 mmHg)
Punto di fusione: 91…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007424
CAS Number: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III