Stampa…
1-Propanesulphonyl chloride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Propane-1-sulphonyl chloride
H60747.AC H60747.AE
H60747.ACEA 46.7 EUR
H60747.AC H60747.AE
1-Propanesulphonyl chloride ≥97%
1-Propanesulphonyl chloride
Formula: C₃H₇ClO₂S
Peso molecolare: 142,61 g/mol
Punto di ebollizione: 78…79 °C
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 1,267
Flash Pt: 97 °C (207 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007462
CAS Number: 10147-36-1
EINECS: 233-414-7
UN: 3265
ADR: 8,II