Stampa…
(±)-Lattato di metile ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl Lactate, Methyl DL-lactate, Lactic acid methyll ester, Methyl (±)-2-hydroxypropionate
H60455.AA H60455.AC
H60455.AAEA 65.8 EUR
H60455.AA H60455.AC
(±)-Lattato di metile ≥99%
(±)-Lattato di metile
Formula: C₄H₈O₃
Peso molecolare: 104,11 g/mol
Punto di ebollizione: 35 °C (1013 hPa)
Densità: 1,093
Flash Pt: 51 °C (124 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066367
CAS Number: 547-64-8
EINECS: 208-930-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06167