Rifampicin
Fornitore: Cayman Chemical
Synonyms:
Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
Formula:
C₄₃H₅₈N₄O₁₂ Peso molecolare: 822.95 g/mol Punto di fusione: 183…188 °C |
MDL Number:
MFCD00151389 CAS Number: 13292-46-1 EINECS: 236-312-0 Merck Index: 12,08382 |