Stampa…
2-Phenylthiophene 95%
Fornitore: Thermo Scientific
H60819.03 H60819.06
H60819.03EA 39 EUR
H60819.03 H60819.06
2-Phenylthiophene 95%
2-Phenylthiophene
Formula: C₁₀H₈S
Peso molecolare: 160,24 g/mol
Punto di ebollizione: 256 °C
Punto di fusione: 34…36 °C
Flash Pt: 109 °C (228 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00130080
CAS Number: 825-55-8